Learn More
Thermo Scientific™ Conector de columna capilar para GC SilTite™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los conectores de columna capilar Thermo Scientific™ SilTite para columnas de GC capilar de sílice fundida. Están revestidos de vidrio para lograr inercia y tienen una masa térmica baja.
Reparar columnas rotas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuercas de conector de columna de repuesto |
| Descripción | 290 MN211 |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0,1 y 0,53 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna capilar de sílice fundida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.