Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SilTite™
Código de producto. 11560964 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11560964 0,53 mm paquete de 10
12018049 0,25 mm paquete de 10
10025844 0,32 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 11560964
Marca: Thermo Scientific™ 290MF231
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción Para diámetro interior de 0,53 mm Capilar; 10/paq.
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas para GC capilar de sílice fundida
Material Metal SilTite
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.