Learn More
SGE™ Repuesto de empalme para kit básico de empalmes SilTite™
Código de producto. 13497238
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
0,1 to 0,25 mm de DI Columna
0,32 mm de diámetro interior Columna
0,53 mm de diámetro interior Columna
Diámetro interior (métrico):
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) unitSize
13497238 0,32 mm de diámetro interior Columna 0,5 mm paquete de 10
13477238 0,1 to 0,25 mm de DI Columna 0,4 mm paquete de 10
10123554 0,53 mm de diámetro interior Columna 0,8 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 13497238
Marca: SGE™ 073221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de empalme y tuerca especialmente diseñado para combinar con columnas de sílice fundida para GC y sistemas de GC/MS
Para su uso con kits básicos de empalmes SilTite SGE
  • No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
  • Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
  • La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
  • Ideal para aplicaciones de alta presión
  • Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
  • Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
Especificaciones
Tipo Empalme
Para utilizar con (aplicación) Cualquier conector
Para utilizar con (equipo) 0,32 mm de diámetro interior Columna
Material metálica
Cantidad 10/paq.
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm