Learn More
SGE™ Repuesto de empalme para kit básico de empalmes SilTite™
Descripción
Para su uso con kits básicos de empalmes SilTite SGE
- No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
- Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
- La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
- Ideal para aplicaciones de alta presión
- Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
- Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme |
| Para utilizar con (aplicación) | Cualquier conector |
| Para utilizar con (equipo) | 0,1 to 0,25 mm de DI Columna |
| Material | metálica |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4 mm |