Learn More
Thermo Scientific™ Kits de empalmes SilTite™
Código de producto. 10578405 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL
Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ
Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) unitSize
10578405 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,32 mm paquete de 10
10177904 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10609965 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,53 mm paquete de 10
10792897 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10661196 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL 0,32 mm paquete de 10
10086154 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL 0,53 mm paquete de 10
10007084 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10097294 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,32 mm paquete de 10
10724556 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,53 mm paquete de 10
9 options
Código de producto. 10578405
Marca: Thermo Scientific™ 290MA195
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite.
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite. El empalme forma un sello fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar.
  • Los empalmes y tuercas metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen el mismo coeficiente de expansión térmica.
  • La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
  • La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
  • A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de férulas
Descripción 290 MA195
Para utilizar con (equipo) Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ
Material Metal SilTite
Incluye Dos frutos secos de silicona y diez gránulos
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.