Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Conectores de columna SilTite™
Código de producto. 15258923
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Instalación para columnas capilares
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15258923 Instalación para columnas capilares cada uno
15288913 Instalación para columnas capilares paquete de 10
15248923 Instalación para columnas capilares paquete de 5
15238923 Instalación para columnas capilares paquete de 5
15278913 Instalación para columnas capilares paquete de 10
5 options
Código de producto. 15258923
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son fáciles de instalar y proporcionan una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas.
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tipo Kit SilTite para columnas de 0,79 mm (1/32 pulgadas) para Agilent
Descripción Columas de 0,79 mm (1/32 pulgadas)
Para utilizar con (equipo) Instalación para columnas capilares