Descripción
- Superficie electropulida
- Varias cantidades de muestra de hasta 50 ml aprox.
- Incl. pinza y 100 bolsas de muestreo de PE de 120 x 170 mm
- Tomamuestras para polvo en el área farmacéutica, fabricado en acero inoxidable AISI 316L, material 1.4404
- La punta delgada se puede insertar fácil y profundamente en orden tomar la muestra
- Sujete la bolsa con una abrazadera resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Cierre y cien bolsas de muestreo de polietileno de 120 x 170 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Acabado | Electropulido |
| Certificaciones/conformidad | Norma ISTA |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 1100 mm |