Learn More
Buerkle™ Silo Drill
If bulk goods are transported over long distances (in trucks, railway goods wagons), separation may occur.Taking the sample just from the surface therefore leads to the wrong result.Representative samples from all layers of the silo can be taken with the SiloDrill.
820.00€ - 4340.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Capacidad (métrico) | 400 mL |
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 40 mm |
Longitud (métrico) | 150 cm |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10535932
|
Buerkle™
5301-1000 |
Aluminio |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10607055
|
Buerkle™
5301-2000 |
Acero inoxidable (AISI 304) |
4340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Representative samples from all layers of a storage or materials silo can be taken with the SiloDrill. The SiloDrill fits through most standard openings with a diameter of 90mm.- Standard length 150 cm, extendable in increments of 100 cm, max. 350 cm
- Sprung inner tube prevents jamming of coarse grains
- Scraper edge for cohesive substances
- Sturdy, removable T-handle
- Drill tip with drilling blades for easy boring
- Easy removal of the sample chamber, simple cleaning
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
400 mL | |
40 mm | |
150 cm |