Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Código de producto. p-7162712
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9-11 mm
15-20 mm
17-26 mm
18-21 mm
28-38 mm
42-52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10670644 9-11 mm paquete de 10
10716843 15-20 mm paquete de 10
10651604 17-26 mm paquete de 10
10706843 18-21 mm paquete de 10
10047512 28-38 mm paquete de 10
15514859 42-52 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 10670644
Marca: Hirschmann™ 8905612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el cultivo de microorganismos aerobios. Tapones de cultivo especialmente procesados con burbujas continuas para la preparación, el llenado y la esterilización de medios de cultivo.
  • Estructura de poro uniforme
  • Buena permeabilidad del aire
  • Resistente a productos químicos y temperaturas
  • Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Descripción SILICOSEN, L12
Diámetro interior (métrico) 9-11 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo
Longitud de la zona del suelo (métrico) 10 mm
Longitud del manguito (métrico) 40 mm
Cantidad 10/Paq.
Color Natural
Diameter (Metric) Bottom 9 mm
Diámetro del área superior (métrico) 12 mm
Material Silicone
Tipo de producto Silicone Stopper