Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Descripción
- Estructura de poro uniforme
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | SILICOSEN, C20 |
| Diámetro del orificio (métrico) | 12 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 15-20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud (métrico) | 28 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 20 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 16 mm |
| Material | Silicona |
| Mostrar más |