Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Descrizione
- Estructura de poro uniforme
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Specifica
Specifica
| Descripción | SILICOSEN, L22 |
| Diámetro interior (métrico) | 18-21 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud de la zona del suelo (métrico) | 30 mm |
| Longitud del manguito (métrico) | 30 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 22 mm |
| Material | Silicona |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?