Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Código de producto. 10706843
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9-11 mm
15-20 mm
17-26 mm
18-21 mm
28-38 mm
42-52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10706843 18-21 mm paquete de 10
10670644 9-11 mm paquete de 10
10716843 15-20 mm paquete de 10
10651604 17-26 mm paquete de 10
10047512 28-38 mm paquete de 10
15514859 42-52 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 10706843
Marca: Hirschmann™ 8905622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el cultivo de microorganismos aerobios. Tapones de cultivo especialmente procesados con burbujas continuas para la preparación, el llenado y la esterilización de medios de cultivo.
  • Estructura de poro uniforme
  • Buena permeabilidad del aire
  • Resistente a productos químicos y temperaturas
  • Repelente de líquidos y reutilizable
Specifica
Descripción SILICOSEN, L22
Diámetro interior (métrico) 18-21 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo
Longitud de la zona del suelo (métrico) 30 mm
Longitud del manguito (métrico) 30 mm
Cantidad 10/Paq.
Color Natural
Diameter (Metric) Bottom 18 mm
Diámetro del área superior (métrico) 22 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.