Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Descripción
- Estructura de poro uniforme
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | SILICOSEN, L12 |
| Diámetro interior (métrico) | 9-11 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud de la zona del suelo (métrico) | 10 mm |
| Longitud del manguito (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12 mm |
| Material | Silicone |
| Mostrar más |