Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Código de producto. 10047512
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9-11 mm
15-20 mm
17-26 mm
18-21 mm
28-38 mm
42-52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10047512 28-38 mm paquete de 10
10670644 9-11 mm paquete de 10
10716843 15-20 mm paquete de 10
10651604 17-26 mm paquete de 10
10706843 18-21 mm paquete de 10
15514859 42-52 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 10047512
Marca: Hirschmann™ 8905840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el cultivo de microorganismos aerobios. Tapones de cultivo especialmente procesados con burbujas continuas para la preparación, el llenado y la esterilización de medios de cultivo.
  • Estructura de poro uniforme
  • Buena permeabilidad del aire
  • Resistente a productos químicos y temperaturas
  • Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Descripción SILICOSEN, S40
Diámetro interior (métrico) 28-38 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo
Longitud de la zona del suelo (métrico) 30 mm
Longitud del manguito (métrico) 20 mm
Cantidad 10/Paq.
Color Verde
Diameter (Metric) Bottom 28 mm
Diámetro del área superior (métrico) 39 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.