Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión de microcalibre de silicona curada con platino
Código de producto. 11957855
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
32
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11957855 26 15 M
11794175 32 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11957855 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 72461089
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos translúcidos para aplicaciones que utilicen acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos. Los tubos de extensión de microcalibre de silicona curada con platino Ismatec™ se han diseñado especialmente para su uso con tubos de silicona curada con platino con tapones codificados por colores Ismatec™.
  • Tubos de autoanálisis translúcidos
  • Resisten a altas temperaturas
  • Biológicamente estables y esterilizables en autoclave
  • Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
  • No se agrietan, se hinchan ni endurecen
  • Cumplen con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,89 mm
Material Silicona (curada al platino)
Longitud global (métrico) 15 m
Para utilizar con Tubos con tapones codificados por colores de silicona (curada con platino) Masterflex para bombas Ismatic
Para utilizar con (aplicación) Prolongación de la longitud de los tubos
Tamaño de los tubos 26