Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión de microcalibre de silicona curada con platino
Descripción
- Tubos de autoanálisis translúcidos
- Resisten a altas temperaturas
- Biológicamente estables y esterilizables en autoclave
- Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- No se agrietan, se hinchan ni endurecen
- Cumplen con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,3 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con | Para bombas peristálticas Masterflex, Ismatec, Gilson y Watson-Marlow |
| Para utilizar con (aplicación) | Prolongación de la longitud de los tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Tamaño de los tubos | 32 |
| Color | Gris |
| Mostrar más |