Learn More
Estándar de viscosidad de silicona de 100 mPas
Código de producto. 12376713
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
12376713 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 12376713
Marca: Brookfield 100cPs
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un medio conveniente y confiable de verificar la calibración de la mayoría de los viscosímetros Brookfield. Estos fluidos se calibran a 25 °C en frascos de 500 ml y se suministran con instrucciones y certificado de calibración. Estos aceites newtonianos son ideales para la calibración de viscosímetros Brookfield y cada uno es trazable a los estándares NIST. Los aceites de silicona no deben ser usados en la industria de la pintura y en algunas industrias alimenticias. De la misma manera, el fluido de silicona no debe ser usado para la calibración de viscosímetros de vidrio debido al recubrimiento de las paredes del viscosímetro.
  • Exactitud: ±1%
  • Excelente estabilidad de la temperatura
  • Recomendado para su uso con Brookfield y la mayoría de los otros viscosímetros rotacionales.
  • Opción económica
Especificaciones
Envase Frasco
Viscosidad 100 mPas
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml