Learn More
Saint-Gobain Tapón de silicona Versilic™
Descripción
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA compliant food contact / BFR |
| Altura (métrico) | 30mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 60C a 200 °C |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 27 mm |
| Material | Silicone |
| Tipo de producto | Silicone Versilic Cap |