Learn More
Saint-Gobain Tapón de silicona Versilic™
Código de producto. 11794568
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
11794568 21 mm paquete de 10
11704578 23 mm paquete de 10
11724578 29 mm paquete de 5
11784568 - paquete de 20
11714578 26 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11794568 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 26302710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. Los tapones Silicone Versilic™ Saint Gobain Performance Plastics™ son aptos especialmente para todo tipo de trabajo de cultivo de tejidos.
  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA compliant food contact / BFR
Altura (métrico) 30mm
Cantidad 10/Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 200 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diámetro del área superior (métrico) 27 mm
Material Silicone
Tipo de producto Silicone Versilic Cap