missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tapón de silicona Versilic™

Código de producto. 11714578
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
11714578 26 mm paquete de 10
11794568 21 mm paquete de 10
11704578 23 mm paquete de 10
11724578 29 mm paquete de 5
11784568 - paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11714578 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 26303110

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. Los tapones Silicone Versilic™ Saint Gobain Performance Plastics™ son aptos especialmente para todo tipo de trabajo de cultivo de tejidos.

  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA compliant food contact / BFR
Altura (métrico) 30mm
Cantidad 10/Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 200 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diameter (Metric) Bottom 26 mm
Diámetro del área superior (métrico) 32 mm
Material Silicone
Tipo de producto Silicone Versilic Cap
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.