Learn More
Integra Biosciences™ Tubos de silicona para la bomba peristáltica DOSE IT
Código de producto. 12633275
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12633275 3 mm 25 metros
1 options
Código de producto. 12633275
Marca: Integra Biosciences™ 171033
Solo quedan null
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Longitud global (métrico) 3 m
Para utilizar con Para la bomba peristáltica DOSE IT
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de tareas de eliminación de residuos líquidos realizadas en la mesa del laboratorio