Learn More
Brand™ Tubos de silicona, 7 mm
Código de producto. 15241399 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15241399 7 mm 25 metros
1 options
Código de producto. 15241399
Marca: Brand™ 143361
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de silicona duraderos adecuados para una gran variedad de aplicaciones de bomba y transferencia.
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
  • Pedido mínimo de 25 metros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm
Color Translúcido
Tipo de producto Tubos de conducción