Learn More
JULABO™ Tubos de silicona
Código de producto. 17158508
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm de D.I., 16 mm de D.E.
8 mm de D.I., 10 mm de D.E.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17158508 8 mm de D.I., 10 mm de D.E. cada uno
17168508 10 mm de D.I., 16 mm de D.E. cada uno
2 options
Código de producto. 17158508
Marca: JULABO™ 8930120
Los tubos de silicona JULABO están disponibles en una variedad de tamaños.
  • De -50 °C a 180 °C
  • Los tamaños incluyen:
    • 8 mm de D.I. x 10 mm de D.E.
    • 2 mm de D.I. x 16 mm de D.E.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -50 °C a +180 °C
Material Silicona
Longitud (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 8 mm de D.I., 10 mm de D.E.