Descripción
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave (121 °C)
- Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
- Pedido mínimo de 25 metros
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Tubos de conducción |