Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona
Código de producto. p-8011953 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. 10430313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para transferencias de líquidos precisas y fiables de forma consistente.
Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,0 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1,0 mm