Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona
Código de producto. 11507083 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
11507083 6 mm 1,5 mm 10 metros
10430313 1,0 mm 1,0 mm 10 metros
10664372 10,0 mm 2,0 mm 10 metros
10726931 12,5 mm 2,25 mm 10 metros
10727121 16 mm 25 mm 10 metros
10101801 2 mm 1,0 mm 10 metros
10787121 3 mm 0,75 mm 10 metros
10111801 3 mm 1,0 mm 10 metros
10644182 4 mm 1,5 mm 10 metros
10539201 5 mm 1,5 mm 10 metros
10549201 6,5 mm 1,5 mm 10 metros
11527083 8 mm 2 mm 10 metros
10101701 9 mm 2 mm 10 metros
13 options
Código de producto. 11507083
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para transferencias de líquidos precisas y fiables de forma consistente.
Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1,5 mm