Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Grosor (métrico) | 25 mm |