Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 M
25 metros
Descripción
- Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
- Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
- Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
- Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Edition |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con | Bombas peristálticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |