Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Código de producto. 10485431
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 M
25 metros
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10485431 7 mm 11 mm 1 metro
10058460 10 mm 14 mm 25 M
10529661 1 mm 3 mm 25 M
10693911 3 mm 5 mm 25 M
10577541 2 mm 4 mm 25 M
10768921 12 mm 16 mm 25 M
10603921 3 mm 6 mm 25 M
10088290 4 mm 6 mm 25 M
10394081 4 mm 7 mm 25 M
10323611 6 mm 10 mm 25 metros
10602411 5 mm 8 mm 25 M
10201821 6 mm 9 mm 25 M
10454281 7 mm 10 mm 25 M
10028440 8 mm 11 mm 25 M
10272101 8 mm 12 mm 25 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10485431 Supplier Deutsch Neumann™ Supplier No. 3100711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
  • Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
  • Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Specifications
Certificaciones/conformidad BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Farmacopea europea
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con Bombas peristálticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1 rollo
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C