Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Código de producto. 10272101
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 M
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10272101 8 mm 12 mm 25 M
10058460 10 mm 14 mm 25 M
10529661 1 mm 3 mm 25 M
10693911 3 mm 5 mm 25 M
10577541 2 mm 4 mm 25 M
10768921 12 mm 16 mm 25 M
10603921 3 mm 6 mm 25 M
10088290 4 mm 6 mm 25 M
10394081 4 mm 7 mm 25 M
10323611 6 mm 10 mm 25 metros
10602411 5 mm 8 mm 25 M
10201821 6 mm 9 mm 25 M
10454281 7 mm 10 mm 25 M
10485431 7 mm 11 mm 1 metro
10028440 8 mm 11 mm 25 M
15 options
Código de producto. 10272101
Marca: Deutsch Neumann™ 3100812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
  • Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
  • Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con Bombas peristálticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1 rollo
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) De – 60 a 200 °C