Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona BIO-SILICO
Descripción
- Estructura de poros gruesa
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 40-50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud (métrico) | 36 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color | Naranja |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón |