Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona rosa SILICOSEN™
Código de producto. 10302843
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10302843 6-9 mm 13 mm paquete de 10
10159722 11-14 mm 15 mm paquete de 10
10402861 13-16 mm 10 mm paquete de 10
10238730 13-16 mm 30 mm paquete de 10
10169722 15-18 mm 12 mm 10 PCS
10077842 18-21 mm 15 mm paquete de 10
10650644 20-23 mm 20 mm paquete de 10
10455421 22-30 mm 20 mm paquete de 10
10660644 30-40 mm 35 mm paquete de 10
10756263 40-50 mm 40 mm paquete de 10
10535683 9-11 mm 13 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10302843 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 8905510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el cultivo de microorganismos aerobios. Los tapones de silicona SILICOSEN™ Hirschmann Instruments™ son tapones de cultivo especialmente procesados con burbujas continuas para la preparación, el llenado y la esterilización de medios de cultivo.
  • Estructura de poro uniforme
  • Buena permeabilidad del aire
  • Resistente a productos químicos y temperaturas
  • Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6-9 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo
Longitud (métrico) 13 mm
Cantidad 10/Pk.
Color Pink
Material Silicone
Tipo de producto Tapered Stopper