Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
6mm
8mm
13mm
17mm
31mm
43mm
49mm
53mm
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
2/paq.
20/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2/paq. |
| Diameter (Metric) Bottom | 31mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón |