Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
Código de producto. 11507682 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
6mm
8mm
13mm
17mm
31mm
43mm
49mm
53mm
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
2/paq.
20/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 11507682
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Resiste a grietas y astillas
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Cantidad 1/paq.
Diameter (Metric) Bottom 53mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón