Learn More
Deutsch Neumann™ Tapón de caucho de silicona
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
79mm
94mm
Diámetro del área superior (métrico):
24mm
59,5mm
65mm
70mm
75,5mm
83mm
92mm
107mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 50 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 200 °C |
| Color | Transparente |
| Diameter (Metric) Bottom | 18mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 24mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón |