Learn More
BRAND™ Tapón de silicona
Código de producto. p-7164805 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10,5 mm
47 mm
Diámetro del área superior (métrico):
12 mm
14,5 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15231429 8 mm 12 mm paquete de 10
10325521 10,5 mm 14,5 mm paquete de 10
10263341 47 mm 55 mm paquete de 5
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15231429
Marca: BRAND™ 144310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El tapón de color natural está hecho de silicona.
  • Hecho de silicona
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altura (métrico) 20 mm
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diámetro del área superior (métrico) 12 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.