Learn More
BRAND™ Tapón de silicona
Código de producto. 15231429 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10,5 mm
47 mm
Diámetro del área superior (métrico):
12 mm
14,5 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15231429 8 mm 12 mm paquete de 10
10325521 10,5 mm 14,5 mm paquete de 10
10263341 47 mm 55 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 15231429
Marca: BRAND™ 144310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de color natural está hecho de silicona.
  • Hecho de silicona
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diámetro del área superior (métrico) 12 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón