Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Septo estándar |
| Diámetro exterior (métrico) | 10 mm |
| Dureza | 60° Shore A |
| Material | Silicona |
| Cantidad | 50/pack |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?