Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Protege los productos químicos higroscópicos y conserva los objetos que reaccionan con la humedad.
- Se adapta al desecador BRAND™ Novus 65243
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 270 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tapa de desecador |
| Descripción | Tapa con toma |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Desecadores Novus |
| Altura (métrico) | 92 mm |