Descripción
- Disponible lisa o con reverso adhesivo
- Adecuada para usarse de –40 ° a +200 °C y a +230 °C a corto plazo
- Puede suministrarse en forma de hoja o convertirse en tiras, arandelas, juntas y artículos fabricados
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 3 x 360 x 360mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 360 x 3 mm |