Learn More
Fisherbrand™ Hoja de silicona de uso general
Código de producto. 11734365 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 360 x 1 mm
360 x 360 x 1,5 mm
360 x 360 x 2 mm
360 x 360 x 3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11734365 360 x 360 x 2 mm paquete de 5
11714365 360 x 360 x 1 mm paquete de 5
11744365 360 x 360 x 3 mm paquete de 5
11724365 360 x 360 x 1,5 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11734365
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una excelente opción para aplicaciones que requieren buenas propiedades de sellado a altas y bajas temperaturas. Las hoja de silicona de uso general Fisherbrand™ también son adecuadas para aplicaciones que requieren contacto directo con alimentos.
  • Available plain or adhesive backed
  • Suitable for use at -40° to +200°C and +230°C short-term
  • Can be supplied in sheet form or converted into strips, seals, washers, gaskets and fabricated articles
Especificaciones
Descripción 2 x 360 x 360mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 360 x 2 mm