Learn More
Fisherbrand™ Hoja de silicona de uso general
Código de producto. 11714365 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 360 x 1 mm
360 x 360 x 1,5 mm
360 x 360 x 2 mm
360 x 360 x 3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11714365 360 x 360 x 1 mm paquete de 5
11744365 360 x 360 x 3 mm paquete de 5
11734365 360 x 360 x 2 mm paquete de 5
11724365 360 x 360 x 1,5 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11714365
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para aplicaciones que requieren buenas propiedades de sellado a altas y bajas temperaturas. Las hoja de silicona de uso general Fisherbrand™ también son adecuadas para aplicaciones que requieren contacto directo con alimentos.
  • Disponible lisa o con reverso adhesivo
  • Adecuada para usarse de –40 ° a +200 °C y a +230 °C a corto plazo
  • Puede suministrarse en forma de hoja o convertirse en tiras, arandelas, juntas y artículos fabricados
Especificaciones
Descripción 1 x 360 x 360mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 360 x 1 mm