Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de sellado de silicona
Código de producto. 10060341
Change view
Click to view available options
Tamaño de orificio:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de orificio unitSize
10060341 32 mm paquete de 10
11536894 16 mm paquete de 10
11516894 12 mm paquete de 10
11546894 18 mm paquete de 10
11506894 10 mm paquete de 10
11526894 14 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 10060341
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01334532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para tapones de rosca con orificio
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Tamaño de orificio 32 mm
Material Silicona