Descripción
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
- Cubierto de PTFE unido
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | Entre 7,5 y 9,0 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura |
| Tamaño de junta | GL 18 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tamaño (métrico) | Se adapta al D.I. de tubos: Entre 7,5 y 9,0 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |
| Material | Silicona (VMQ) |