Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ
Código de producto. 11757198 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 11,0 y 13,0 mm
Entre 13,0 y 15,0 mm
Entre 15,0 y 17,0 mm
Entre 17,0 y 19,0 mm
Entre 25,0 y 27,0 mm
Entre 31,0 y 33,0 mm
Entre 5,5 y 6,5 mm
Entre 7,5 y 9,0 mm
Entre 9,0 y 11,0 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de junta unitSize
11757198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 25 paquete de 10
11777118 Entre 25,0 y 27,0 mm GL 45 paquete de 10
11831010 Entre 11,0 y 13,0 mm GL 25 10 PCS
11786828 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 18 paquete de 10
11747118 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 14 paquete de 10
11338803 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 25 10 PCS
11777198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 18 paquete de 10
12851054 Entre 13,0 y 15,0 mm GL 32 paquete de 10
13157444 Entre 15,0 y 17,0 mm GL 32 paquete de 10
13118043 Entre 17,0 y 19,0 mm GL 32 paquete de 10
11331485 Entre 31,0 y 33,0 mm GL 45 paquete de 10
11820720 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 18 10 PCS
12 options
Código de producto. 11757198
Marca: DWK Life Sciences 292371005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta de silicona se utiliza para sellar y fijar tubos roscados con tapones roscados.
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
  • Cubierto de PTFE unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) Entre 9,0 y 11,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura
Tamaño de junta GL 25
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) Se adapta al D.I. de tubos: Entre 9,0 y 11,0 mm
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Material Silicona (VMQ)