Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, para roscas GL, sin arandela de PTFE
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
- Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de fijación; sellado |
| Tamaño de junta | GL 14 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Material | Silicona |