Learn More
Sampling Systems™ Junta de silicona para recipientes de almacenamiento
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Diseño de junta tórica
- Fabricada con silicona de grado aceptable por la FDA
- Adecuada para usarse con recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 y 316L
- Disponible en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado a prueba de fugas |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente de almacenamiento de 20 l |
| Material | Silicona |
| Tipo | Junta de junta tórica |