Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona
Código de producto. 10162031 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15 metros
10141841 0,5 mm 1,6 mm 15 metros
10213321 0,8 mm 1,6 mm 15 metros
10631692 1,6 mm 1,6 mm 15 metros
10283361 3,2 mm 1,6 mm 15 metros
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15 metros
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15 metros
10335111 4,8 mm 1,6 mm 15 metros
10010061 6,4 mm 2,4 mm 15 metros
10707501 6,4 mm 1,6 mm 15 metros
10599201 8 mm 1,6 mm 15 metros
10468582 8 mm 2,4 mm 15 metros
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15 metros
13 options
Artikelnummer. 10162031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Para su uso en el campo de la medicina.
  • Aprobado por la FDA, NWC y BGA.
  • Certificados para la clase USP XXII 6
  • Esterilizables en autoclave a 130 °C en vapor
  • Esterilizables mediante radiación gamma sin afectar a la calidad
  • Su aspecto puede ser opaco o translúcido
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Clase 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 1500 cm
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Tipo de producto Tubos de bombas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.