Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE
Código de producto. p-8012430 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10 mm
11 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10574611 10 mm paquete de 50
10514801 11 mm paquete de 50
10706882 12 mm paquete de 50
3 options
Código de producto. 10574611
Marca: Macherey-Nagel™ 702625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle los viales con septos de puerto de inyección de GC. Los septos de silicona/PTFE Macherey-Nagel™ se suministran en una variedad de tamaños.
  •  Septos de silicona/PTFE
  • Silicona blanca, revestida por un lado con PTFE gris
  • Temperatura máxima de 200 °C
  • Cuando se utiliza a temperaturas considerablemente más altas – y se trabaja sin purga del septo – pueden producirse picos interferentes debido a la descomposición térmica del material.
Especificaciones
Tipo Septum
Recubrimiento Revestido por un lado con PTFE
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Color Gris-blanco
Material PTFE/silicona
Cantidad 50/pack