Learn More
JG Finneran Associates™ Juntas de silicona/PTFE
Click to view available options
Tamaño del tapón:
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Description
- Septos de silicona/PTFE para tapones de rosca
- Hay varios septos de 13 mm disponibles
- Adecuados para una variedad de aplicaciones
Specifications
Specifications
| Material (revestimiento) | Silicona |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction