Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Descripción
- Los tubos de silicona de diámetro interior suave mejoran las características del caudal, reduciendo los picos y valles en la superficie interior de su topografía
- Sin extraíbles
- No produce sabor ni olores
- Excelente flexibilidad y radio de curvatura
- Resistente a los desgarros
- Superficie interior de una suavidad superior
- Bomba peristáltica con una vida últil excelente
- Fabricadas en una sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,625 in, 16,0 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (imperial) | 0,125 in |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |